860473P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P, powder
Synonyme(s) :
1-desoxymethylsphinganine (m17:0)
411,00 $
About This Item
411,00 $
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860473P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860473P
Type de lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
UGVBFHUWZNNKIK-QGZVFWFLSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3