860465P
Avanti
N-C24:1-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860465P, powder
Synonyme(s) :
N-nervonoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/24:1)
528,00 $
About This Item
528,00 $
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860465P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860465P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860465P
Type de lipide
bioactive lipids
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H81NO2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-41(44)42-39-40(43)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,40,43H,3-16,19-39H2,1-2H3,(H,42,44)/b18-17+/t40-/m1/s1
Clé InChI
LBLLNJQTYVMCAN-PESHEJLBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3