860088P
Avanti
C20:0 GM1 (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
C20:0 GM1 (synthetic)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 μg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable