857503P
Avanti
16:0-a15:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P), powder
Synonyme(s) :
1-Palmitoyl-(12S-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857503P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (857503P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand (857503P)
Type de lipide
phospholipids
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCC[C@H](C)CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable