Principaux documents
857391P
Avanti
W140
(S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
Synonyme(s) :
S1P1 Control Molecule
1 MG
422,00 $
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
422,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H28F3N2O6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
422,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857391P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857391P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
W140 or (S)-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid is an inactive enantiomer of W146.[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857391P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Jingjing Liu et al.
Journal of biochemical and pharmacological research, 1(4), 197-203 (2014-11-11)
Sphingosine-1-phosphate (S1P), a serum-borne bioactive lipid, regulates various physiological functions. We observed that the S1P receptor subtype 1 (S1P1), a high affinity G-protein coupled receptor of S1P, is the major S1P receptor expressed in the Kit+/Sca-1+/Lin- (KSL) hematopoietic stem progenitor
Shreya Endapally et al.
Cell, 176(5), 1040-1053 (2019-02-05)
Sphingomyelin and cholesterol are essential lipids that are enriched in plasma membranes of animal cells, where they interact to regulate membrane properties and many intracellular signaling processes. Despite intense study, the interaction between these lipids in membranes is not well