856735P
Avanti
14:0 Lyso PE
1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonyme(s) :
1-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(14:0/0:0); 110697
325,48 $
About This Item
325,48 $
Produits recommandés
Essai
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (856735P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (856735P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 856735P
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H40NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-19(22)25-16-18(21)17-27-28(23,24)26-15-14-20/h18,21H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/t18-/m1/s1
Clé InChI
RPXHXZNGZBHSMJ-GOSISDBHSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit