Documents
850857C
Avanti
Ent-DMPC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
2,3-Dimyristoyl-sn-glycero-1-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H72NO8P
Poids moléculaire :
677.93
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
5 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850857C-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable