850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable