850562P
Avanti
Facade™ Detergent Kit
powder
Synonyme(s) :
Façade™ Detergent Kit
2 660,00 $
About This Item
2 660,00 $
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C