850560P
Avanti
MAG Detergent Kit
powder
Synonyme(s) :
Detergent Kit for Lipid Mesophase Crystallization
4 260,00 $
About This Item
4 260,00 $
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C