850528P
Avanti
Mal(11.2)
tridecan-3-yloxy-β-D-maltoside, powder
Synonyme(s) :
3-tridecyl-Β-D-maltopyranoside
463,00 $
About This Item
463,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850528P-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850528P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC(CC)CCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Clé InChI
CAAOONAGUQWVFE-MXEARUNBSA-N