850481P
Avanti
16:0-18:0 (9-10BR) PC
1-palmitoyl-2-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-2-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (850481P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850481P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(Br)C(Br)CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques