Principaux documents
850182P
Avanti
08:0 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PIP[4′](8:0/8:0)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H54N2O16P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850182P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850182P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H48O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)37-15-17(39-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-38-43(35,36)41-25-22(30)20(28)24(21(29)23(25)31)40-42(32,33)34;;/h17,20-25,28-31H,3-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H2,32,33,34);2*1H3/t17-,20-,21+,22-,23-,24+,25+;;/m1../s1
Clé InChI
GRYUDEZZGXKOJR-JHABFHEXSA-N
Description générale
Le 08:0 PIP est un phosphate de phosphoinositol (PIP). Parmi les procaryotes, le PI est synthétisé par les mycobactéries et quelques autres genres bactériens.
Les phospholipides à base d'inositol sont des molécules de signalisation fixées à la membrane qui sont impliquées dans quasiment tous les aspects de la physiologie cellulaire, y compris la croissance, le métabolisme, la prolifération et la survie des cellules.
Application
Le 08:0 PIP a été utilisé pour préparer des liposome multilamellaires (MLV) destinés à des essais de liaison de lipides. Il peut également servir à former des tubes protéine-lipide et à examiner des spectres de fluorescence afin d′analyser les propriétés d′échange de PIP/stérol du domaine ORD (domaine lié à OSBP) de l′Osh1.
Actions biochimiques/physiologiques
Le 08:0 PIP peut contrôler l′activité des canaux ioniques. Les phosphates de phosphoinositol (PIP) à chaînes acyle courtes, qui sont solubles dans l′eau, peuvent servir de transport réversible dans la membrane plasmique.
Conditionnement
Flacon à sérum ambré de 2 ml avec bouchon et capsule à sertir (850182P-100ug)
Flacon à sérum ambré de 2 ml avec bouchon et capsule à sertir (850182P-500ug)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
An endophilin-dynamin complex promotes budding of clathrin-coated vesicles during synaptic vesicle recycling
Sundborger A, et al.
Journal of Cell Science, 124(1), 133-143 (2011)
Intracellular traffic of the lysine and glutamic acid rich protein KERP1 reveals features of endomembrane organization in Entamoeba histolytica
Perdomo D, et al.
Cellular Microbiology, 18(8), 1134-1152 (2016)
Structure of yeast OSBP-related protein Osh1 reveals key determinants for lipid transport and protein targeting at the nucleus-vacuole junction
Manik MK, et al.
Structure, 25(4), 617-629 (2017)
Short-chain phosphoinositide partitioning into plasma membrane models
Collins MD and Gordon SE
Biophysical Journal, 105(11), 2485-2494 (2013)
Ke Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 287(45), 37964-37972 (2012-09-15)
Macroautophagy (hereafter autophagy) is a degradative cellular pathway that protects eukaryotic cells from stress, starvation, and microbial infection. This process must be tightly controlled because too little or too much autophagy can be deleterious to cellular physiology. The phosphatidylinositol (PtdIns)