810294P
Avanti
18:1-C4 TopFluor™ DG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810294P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-3-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]-rac-glycerol
About This Item
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810294P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810294P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3