810186P
Avanti
TopFluor™ PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 810186P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
1 180,00 $
About This Item
1 180,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810186P-50ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810186P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available