Principaux documents
810169C
Avanti
18:0(2-NBD)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-stearoyl(2-NBD)-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
1 MG
800,00 $
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
800,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H88N5O11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
966.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810169C-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable