700143P
Avanti
27-alkyne cholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P, powder
Synonyme(s) :
27-alkyne cholesterol
348,14 $
About This Item
348,14 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700143P-1MG)
pkg of 1 × 100 μg (700143P-100ug)
pkg of 1 × 250 μg (700143P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700143P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable