Principaux documents
700118P
Avanti
zymostenol
powder
Synonyme(s) :
111112
1 MG
607,00 $
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
607,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
607,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700118P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 700118P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1C[C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
QETLKNDKQOXZRP-XTGBIJOFSA-N
Description générale
Zymostenol acts as a substrate for Δ8,7-sterol isomerase (EBP).[1] It is a demethylation product of 24,25-dihydrolanosterol (24,25-DHL).[2]
Application
Zymostenol has been used to study its accumulation and its inhibitory actions on Δ8,7-sterol isomerase (EBP).[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700118P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Les clients ont également consulté
Diverse Chemical Scaffolds Enhance Oligodendrocyte Formation by Inhibiting CYP51, TM7SF2, or EBP
Allimuthu D, et al.
Cell Chemical Biology (2019)
Insig-mediated degradation of HMG CoA reductase stimulated by lanosterol, an intermediate in the synthesis of cholesterol
Song BL, et al.
Cell Metabolism, 1(3), 179-189 (2005)