700039P
Avanti
24(S),25-époxycholestérol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(24S,25)-Epoxycholesterol, (3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-en-3-ol
1 256,60 $
About This Item
1 256,60 $
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H](C1(C)C)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(CC[C@@H](CC5=CC4)O)C)CC3)CC2)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques