700009P
Avanti
15-ketocholestane
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5α-cholestane-15-one
337,00 $
About This Item
337,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700009P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques