Principaux documents
600440AVT
Avanti
500 mL Wide Mouth Packer
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
500 mL amber wide mouth bottle with PTFE lined screw cap closure
1 EACH
11,70 $
11,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
11,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
24122000
Nomenclature NACRES :
NA.25
11,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Conditionnement
pkg of 1 x 500 mL bottle (600440-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC