Principaux documents
600310AVT
Avanti
60 mL Boston Round
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
60 mL amber narrow mouth bottle with PTFE lined screw cap closure
600310-1EA
11,70 $
11,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
600310-1EA
11,70 $
About This Item
Code UNSPSC :
24122000
Nomenclature NACRES :
NA.25
11,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Température de stockage
room temp
Conditionnement
pkg of 1 x 60 mL bottle (600310-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC