330827L
Avanti
PG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PG Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C