Documents
181141C
Avanti
Sunflower Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-Linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
(Sunflower)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (181141C-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL
Densité
1.49 g/cm3
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181141C-25MG)
Remarque sur l'analyse
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3