Documents
ATC311763849
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-acetyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H16N2O3/c1-10(16)14-5-7-15(8-6-14)12-4-2-3-11(9-12)13(17)18/h2-4,9H,5-8H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
GSXWOBXTCGEMEZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001115
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA001115