Documents
APOH316CDD99
Apollo Scientific Ltd
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.04
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4BrF3O4/c11-6-3-5(18-10(12,13)14)1-4-2-7(9(15)16)17-8(4)6/h1-3H,(H,15,16)
Clé InChI
WBJRHFUIIISLTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-bromo-5-trifluoromethoxybenzofuran-2-carboxylic-acid