Documents
APOH10B59006
Apollo Scientific Ltd
Benzofuran-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzofuran-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5H
Clé InChI
SXFQAFFSEZRQCJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/benzofuran-5-carbonitrile