Documents
APO455827424
Apollo Scientific Ltd
3-(1H-Imidazol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Point d'ébullition
147-149
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c9-6(10)1-3-8-4-2-7-5-8/h2,4-5H,1,3H2,(H,9,10)
Clé InChI
VSFNAZLYGOOSEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylpropanoic-acid
Boiling point
147-149
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylpropanoic-acid