Documents
APO428499112
Apollo Scientific Ltd
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O/c1-2-15-9-4-3-7(6-11)5-8(9)10(12,13)14/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
GAZKSECNCUGHQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzyl-bromide
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-ethoxy-3-trifluoromethylbenzyl-bromide