Documents
AOBH990FF688
AOBChem
4-Chloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.46
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BClO4/c1-14-4-5-15-9-6-7(11)2-3-8(9)10(12)13/h2-3,6,12-13H,4-5H2,1H3
Clé InChI
CLYQTKHBUWZDKT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-2-methoxyethoxy-phenylboronic-acid-39795.html