Documents
AOBH98B8568C
AOBChem
2-Chloro-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-7(2)15-11-5-9(12)8(6-13)4-10(11)14-3/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
ORZOULWZVFPKPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-isopropoxy-5-methoxybenzaldehyde-60591.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/60591.pdf