Documents
AOBH980A85AD
AOBChem
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.15
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-14-8-3-2-7(4-6(8)5-13)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
ATRDCTRZAJKDPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15448.pdf