Documents
AOBH97EBAE1C
AOBChem
1-Bromo-3-ethoxy-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-ethoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-3-11-9-5-7(2)4-8(10)6-9/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HIEHJNOUANFKSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-ethoxy-5-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52903.pdf