Documents
AOBH97EBA6F0
AOBChem
4-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.46
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-5-7(11)3-4-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
Clé InChI
YIGSWKJVDNWHFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-isopropoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/39802.pdf