Documents
AOBH961DBFB3
AOBChem
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.44
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H3ClFIO/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
SJSWZIGQCMAPBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-6-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30458.pdf