Documents
AOBH7BADE6EA
AOBChem
8-Methyl-2-(p-tolyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.29
Numéro MDL:
Iupac Name
8-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C15H14N2/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-10-17-9-3-4-12(2)15(17)16-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
BBWDULJOEGZFPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/8-methyl-2-p-tolyl-imidazo-1-2-a-pyridine.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37971.pdf