Documents
AOBH30376774
AOBChem
3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-12-5-11(6-14-7-12)10-3-1-2-9(4-10)8-15/h1-8H
Clé InChI
LCOFARWUKWNXNA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-pyridin-3-yl-benzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35125.pdf