Documents
AOBH30376613
AOBChem
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methyl-benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.09
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C13H16BNO2/c1-10-6-11(7-15)4-5-12(10)14-16-8-13(2,3)9-17-14/h4-6H,8-9H2,1-3H3
Clé InChI
IFFCVEBPGJRPOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-5-5-dimethyl-1-3-2-dioxaborinan-2-yl-3-methyl-benzonitrile.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35264.pdf