Documents
AOBH042EEAC5
AOBChem
4-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.93
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O4/c9-7(10,11)15-6-3-4(12)1-2-5(6)8(13)14/h1-3,12-14H
Clé InChI
VFONOIYZYXRMSR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-2-trifluoromethoxy-phenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14479.pdf