Documents
AOB945512085
AOBChem
2-Chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.45
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF3I/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H
Clé InChI
SYGINKAMEXQQEU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-iodo-3-trifluoromethyl-benzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33221.pdf