Documents
AOB640097779
AOBChem
Ethyl 6-bromo-5-methoxypyridine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-5-methoxynicotinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-3-14-9(12)6-4-7(13-2)8(10)11-5-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
CMHHRILROUHRES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-bromo-5-methoxypyridine-3-carboxylate.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32019.pdf