Documents
AOB640097458
AOBChem
6-Bromo-2,4-fifluoro-3-formylphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.82
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-bromo-2,4-difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H4BBrF2O3/c9-4-1-5(10)3(2-12)7(11)6(4)8(13)14/h1-2,13-14H
Clé InChI
MGXCTGXVSMOUMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-4-fifluoro-3-formylphenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30934.pdf