Documents
AOB640095443
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylthio)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
SKDFOGGOMUVFED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylthio-phenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24705.pdf