Documents
AOB640095266
AOBChem
2,4-dichloro-1-isopropoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.08
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichlorophenyl isopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O/c1-6(2)12-9-4-3-7(10)5-8(9)11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
SKZUJEUNTYZIRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-isopropoxybenzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24328.pdf