Documents
AOB640094656
AOBChem
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid methyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.04
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c1-15-8(14)6-3-2-5(4-7(6)10)16-9(11,12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
GKHWRWXANBVFOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-trifluoromethoxy-benzoic-acid-methyl-ester.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22141.pdf