Documents
AOB640093944
AOBChem
2,6-Dichloro-4-formylphenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.83
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-formylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BCl2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-3,12-13H
Clé InChI
JIIZYKDHZYFDOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-formylphenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/19518.pdf