Documents
AMBH99C041FD
Ambeed, Inc.
N-Cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.22
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C18H26BNO3/c1-17(2)18(3,4)23-19(22-17)14-11-9-13(10-12-14)16(21)20-15-7-5-6-8-15/h9-12,15H,5-8H2,1-4H3,(H,20,21)
Clé InChI
ZEYNCUYCJKNKER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933987-10-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/933987-10-1.html