Documents
AMBH99C035C2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(1H-indol-3-yl)ethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.34
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(1H-indol-3-yl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C15H20N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-11-10-17-13-7-5-4-6-12(11)13/h4-7,10,17H,8-9H2,1-3H3,(H,16,18)
Clé InChI
UJUWQLXEMKUVGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103549-24-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/103549-24-2.html