Documents
AMBH996F2CD8
Ambeed, Inc.
9-Aminocarbazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Iupac Name
9H-carbazol-9-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13H2
Clé InChI
CGTWOOPTAAXMLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17223-85-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17223-85-7.html