Documents
AMBH990F73C4
Ambeed, Inc.
4-Fluoronaphthalene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-1-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClFO2S/c11-15(13,14)10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
Clé InChI
QEFYRYVTYJSUJE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/316-69-8.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/316-69-8.html